Azufre 1000 mg/L en agua (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
22958.AE 22958.AP
22958.AEEA 47.7 EUR
22958.AE 22958.AP
Azufre 1000 mg/L en agua (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de azufre
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00085316