Azufre 10000 mg/L en agua (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14436.AD 14436.AE 14436.AP
14436.ADEA 106 EUR
14436.AD 14436.AE 14436.AP
Azufre 10000 mg/L en agua (de (NH₄)₂SO₄) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de azufre
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certificaciones: Trazable a NIST