Germanio 1000 mg/L en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂GeF₆) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42242.AD 42242.AE 42242.AP
42242.ADEA 76.5 EUR
42242.AD 42242.AE 42242.AP
Germanio 1000 mg/L en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂GeF₆) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de germanio
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Certificaciones: Trazable a NIST