Bromuro de bario dihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16328.22 A16328.36
A16328.22EA 33.6 EUR
A16328.22 A16328.36
Bromuro de bario dihidrato ≥98%
Bromuro de bario dihidrato
Formula: BaBr₂·2H₂O
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 3,58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149153
Núm. CAS: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,968