Bario cloruro 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC300657.1000 MC300657.5000
PRLSMC300657.1000EA 0 EUR
PRLSMC300657.1000 PRLSMC300657.5000
Bario cloruro 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Bario cloruro
Formula: BaCl₂
Densidad: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003445
Núm. CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III