2,4-Dicloro-5-metilpirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 71.6 EUR
H55206.03 H55206.06
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina ≥98%
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Pto. Ebullición: 108…109 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,39
Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023197
Núm. CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II