9-Aminofenantreno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H55773.MD H55773.03
H55773.MDEA 228 EUR
H55773.MD H55773.03
9-Aminofenantreno 96%
9-Aminofenantreno
Formula: C₁₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 408 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001177
Núm. CAS: 947-73-9
EINECS: 213-431-6