2-Nitrofluoreno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55744.06 H55744.14
H55744.06EA 43.6 EUR
H55744.06 H55744.14
2-Nitrofluoreno ≥98%
2-Nitrofluoreno
Formula: C₁₃H₉NO₂
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001117
Núm. CAS: 607-57-8
EINECS: 210-138-5
UN: 3077
ADR: 9,III