2-Fenil-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α,α-Dimethylbenzyl alcohol
P0213-25G P0213-500G P0213-100G
TCIAP0213-25GEA 57 EUR
TCIAP0213-25G TCIAP0213-500G TCIAP0213-100G
2-Fenil-2-propanol ≥98.0% (por GC)
2-Fenil-2-propanol
Formula: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004456
Núm. CAS: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838b3aba920a8f277439b6b9f41f8019bd98d0c4&vid=838b3aba920a8f277439b6b9f41f8019bd98d0c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %