Praseodimio solución patrón, 1000 mg/L Pr en ácido nítrico 5% (de Pr₆O₁₁) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88088.AE
88088.AP
88088.AEEA
52.5
EUR
88088.AE
88088.AP
Praseodimio solución patrón, 1000 mg/L Pr en ácido nítrico 5% (de Pr₆O₁₁) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de praseodimio
Molecular Formula: Pr₆O₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certificaciones: Trazable a NIST