Rodio 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de RhCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35754.AD 35754.AP 35754.AE
35754.ADEA 171 EUR
35754.AD 35754.AP 35754.AE
Rodio 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de RhCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rodio
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011201