Rodio 10000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de RhCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35763.AD
35763.AE
35763.AP
35763.ADEA
1400
EUR
35763.AD
35763.AE
35763.AP
Rodio 10000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de RhCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de rodio
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certificaciones: Trazable a NIST