Rodio 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de RhCl₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Scientific
88090.AE
88090.AP
88090.AEEA
293
EUR
88090.AE
88090.AP
Rodio 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de RhCl₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de rodio
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certificaciones: Trazable a NIST