Tungsteno 100000 mg/L en agua (de (NH₄)₂WO₄) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42249.AD
42249.AE
42249.AP
42249.ADEA
150
EUR
42249.AD
42249.AE
42249.AP
Tungsteno 100000 mg/L en agua (de (NH₄)₂WO₄) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tungsteno
Molecular Formula: (NH₄)₂WO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011461
Certificaciones: Trazable a NIST