Itrio 10000 µg/L en 5% ácido nítrico (de Y₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14422.AD 14422.AE 14422.AP
14422.ADEA 103 EUR
14422.AD 14422.AE 14422.AP
Itrio 10000 µg/L en 5% ácido nítrico (de Y₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de itrio
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011468