3-Fluoro-5-iodoanilina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H34457.03
H34457.06
H34457.03EA
112
EUR
H34457.03
H34457.06
3-Fluoro-5-iodoanilina 96%
3-Fluoro-5-iodoanilina
Purity: 96%
CAS No.: 660-49-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
MDL No.: MFCD04116466
Formula:
C₆H₅FIN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116466 Núm. CAS: 660-49-1 |