PIPES free acid ≥98%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Ácido 2,2'-(piperazina-1,4-diil)bis(etanosulfonico)
0488-100GEA 202 EUR
0488-100G 0488-500G
PIPES free acid ≥98%, grado alta pureza
PIPES
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Pto. Ebullición: 499 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006159
Núm. CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Índice Merck: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@260nm (1%, 1 N NaOH) ≤0.05
DNase none
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
pKa 6.7 – 6.9
Protease none detected
Purity >98%
Residue after Ignition <0.3%
RNase none detected
Solubility (1%, 1 N NaOH) none detected