Ferroceno, grado alta pureza
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 38.7 EUR
B25007.18 B25007.30
Ferroceno, grado alta pureza
Ferroceno
Formula: C₁₀H₁₀Fe
Pto. Ebullición: 249 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 172…175 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001427
Núm. CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,04070