Óxido de trifenilfosfina
Proveedor: Cayman Chemical
9000289-25 9000289-50 9000289-500 9000289-1
CAYM9000289-25EA 24.2 EUR
CAYM9000289-25 CAYM9000289-50 CAYM9000289-500 CAYM9000289-1
Óxido de trifenilfosfina
Óxido de trifenilfosfina
Formula: C₁₈H₁₅OP
MW: 278.29 g/mol
Pto. Ebullición: ∼360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…158 °C
Densidad: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180
Número MDL: MFCD00002080
Núm. CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8