Platino 10000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Pt) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14397.AD
14397.AE
14397.AP
14397.ADEA
407
EUR
14397.AD
14397.AE
14397.AP
Platino 10000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Pt) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de platino
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certificaciones: Trazable a NIST