Platino 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Pt) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13827.AD 13827.AE 13827.AP
13827.ADEA 119 EUR
13827.AD 13827.AE 13827.AP
Platino 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Pt) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de platino
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certificaciones: Trazable a NIST