Platino 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Pt) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88086.AE
88086.AP
88086.AEEA
96.3
EUR
88086.AE
88086.AP
Platino 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Pt) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de platino
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certificaciones: Trazable a NIST