Escandio solución patrón, 1000 mg/L Sc en ácido nítrico 5% (de Sc₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35769.AD
35769.AE
35769.AP
35769.ADEA
128
EUR
35769.AD
35769.AE
35769.AP
Escandio solución patrón, 1000 mg/L Sc en ácido nítrico 5% (de Sc₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de escandio
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certificaciones: Trazable a NIST