Silicio 10000 mg/L en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂SiF₆) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38723.AD
38723.AE
38723.AP
38723.ADEA
149
EUR
38723.AD
38723.AE
38723.AP
Silicio 10000 mg/L en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂SiF₆) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de silicio
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certificaciones: Trazable a NIST