Estaño 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Sn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13863.AD
13863.AE
13863.AP
13863.ADEA
79.5
EUR
13863.AD
13863.AE
13863.AP
Estaño 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Sn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de estaño
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certificaciones: Trazable a NIST