Estaño 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Sn) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88112.AE 88112.AP
88112.AEEA 54.3 EUR
88112.AE 88112.AP
Estaño 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de Sn) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de estaño
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00133862