1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
D1477.0500 D1477-25ML D1477-500ML D1477-100ML
TCIAD1477.0500EA 0 EUR
TCIAD1477.0500 TCIAD1477-25ML TCIAD1477-500ML TCIAD1477-100ML
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona ≥99.0% (por GC)
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona
Formula: C₅H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: 8°C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 120°C
Número MDL: MFCD00003188
Núm. CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03249
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb806b0a28e9b70534f454070150f123a2f5abf&vid=ceb806b0a28e9b70534f454070150f123a2f5abf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %