Dicloruro de adipoílo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Adipoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43951.0050 8.43951.0250
8.43951.0050EA 100 EUR
8.43951.0050 8.43951.0250
Dicloruro de adipoílo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dicloruro de adipoílo
Formula: C₆H₈Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 125 °C (15 hPa)
Densidad: 1,2563 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Número MDL: MFCD00000759
Núm. CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Density 1.259 g/cm3 (25 °C)