4-Fluoro-N-metilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(4-Fluorophenyl)-N-methylamine
H55105.03
H55105.06
H55105.03EA
42
EUR
H55105.03
H55105.06
4-Fluoro-N-metilanilina ≥97%
4-Fluoro-N-metilanilina
Purity: 97%
CAS No.: 459-59-6
Molecular Formula: C7FH8N
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 79°/11mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00017942
Formula:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Pto. Ebullición: 79 °C (11 mmHg) Densidad: 1,040 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017942 Núm. CAS: 459-59-6 EINECS: 207-294-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |