Indol-2-carbaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
H54638.03
H54638.06
H54638.03EA
124
EUR
H54638.03
H54638.06
Indol-2-carbaldehído ≥97%
Indol-2-carbaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 19005-93-7
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 138-142°
MDL No.: MFCD03001425
Formula:
C₉H₇NO MW: 145.16 g/mol Pto. de fusión: 138…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001425 Núm. CAS: 19005-93-7 |