Ácido tetrafluoroftalico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0986-25G T0986-5G
TCIAT0986-25GEA 56 EUR
TCIAT0986-25G TCIAT0986-5G
Ácido tetrafluoroftalico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido tetrafluoroftalico
Formula: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,1 g/mol
Pto. Ebullición: 341 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…156 °C
Número MDL: MFCD00002407
Núm. CAS: 652-03-9
EINECS: 211-483-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca8ee828c16645ab143ba0ba5c173d6f227a25c8&vid=ca8ee828c16645ab143ba0ba5c173d6f227a25c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency