Itrio 1000 mg/L en 5% ácido nítrico (de Y₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13855.AP
13855.AE
13855.AD
13855.APEA
226
EUR
13855.AP
13855.AE
13855.AD
Itrio 1000 mg/L en 5% ácido nítrico (de Y₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de itrio
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certificaciones: Trazable a NIST