Itrio 1000 mg/L en 5% ácido nítrico (de Y₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88117.AP
88117.AE
88117.APEA
115
EUR
88117.AP
88117.AE
Itrio 1000 mg/L en 5% ácido nítrico (de Y₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de itrio
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certificaciones: Trazable a NIST