2-(2-Etoxietoxi)etanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E0048-500G E0048-25G
TCIAE0048-500GEA 23 EUR
TCIAE0048-500G TCIAE0048-25G
2-(2-Etoxietoxi)etanol ≥99.0% (por GC)
2-(2-Etoxietoxi)etanol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002872
Núm. CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
IR: 01-2119475105-42
Índice Merck: 14,01800
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc829667474b9059ba745465d2456f6ac6f3ad6a&vid=fc829667474b9059ba745465d2456f6ac6f3ad6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %