Tricloruro de boro 1 M in heptane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H32785.AE
H32785.AP
H32785.AEEA
121
EUR
H32785.AE
H32785.AP
Tricloruro de boro 1 M in heptane
Tricloruro de boro
CAS No.: 10294-33-4
Molecular Formula: BBr3
Formula Weight: 250.52
Flash Point: -4°(25°F)
Boiling Point: 90°
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00011312
Formula:
BCl₃ MW: 117.17 g/mol Pto. Ebullición: 90 °C Pto. de fusión: -107 Densidad: 1.876 Pto. de inflamación: –4 °C (25 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011313 Núm. CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 3384 ADR: 6.1 I Índice Merck: 12,01378 |