Tricloruro de boro 1 M in hexanes (mixed isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32833.AE
H32833.AP
H32833.AEEA
75.1
EUR
H32833.AE
H32833.AP
Tricloruro de boro 1 M in hexanes (mixed isomers)
Tricloruro de boro
CAS No.: 10294-34-5
Molecular Formula: BCl3
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00011313
Formula:
BCl₃ Densidad: 0,738 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011313 Núm. CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 3286 ADR: 3,II |