2,2'-Ditiodianilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55807.03
H55807.06
H55807.14
H55807.03EA
24.9
EUR
H55807.03
H55807.06
H55807.14
2,2'-Ditiodianilina 97%
2,2'-Ditiodianilina
Purity: 97%
CAS No.: 1141-88-4
Molecular Formula: C12H12N2S2
Formula Weight: 248.36
Melting Point: 91-92°
Beilstein Reference: 914032
Formula:
C₁₂H₁₂N₂S₂ Pto. de fusión: 91…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007703 Núm. CAS: 1141-88-4 EINECS: 214-529-1 |