4,4'-Ditiodianilina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Disulfuro de bis(4-aminofenilo)
D0291-25G
D0291-5G
TCIAD0291-25GEA
216
EUR
TCIAD0291-25G
TCIAD0291-5G
4,4'-Ditiodianilina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Ditiodianilina
Formula:
C₁₂H₁₂N₂S₂ MW: 248.37 g/mol |
Número MDL:
MFCD00007882 Núm. CAS: 722-27-0 EINECS: 211-961-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |