4-Amino-3-iodobenzonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55400.03 H55400.06
H55400.03EA 40.6 EUR
H55400.03 H55400.06
4-Amino-3-iodobenzonitrilo 97%
4-Amino-3-iodobenzonitrilo
Purity: 97% CAS No.: 33348-34-4 Molecular Formula: C7H5IN2 Formula Weight: 244.03 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD04039964
Formula: C₇H₅IN₂
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039964
Núm. CAS: 33348-34-4