4-Amino-3-bromobenzonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55483.03
H55483.06
H55483.03EA
51.6
EUR
H55483.03
H55483.06
4-Amino-3-bromobenzonitrilo 97%
4-Amino-3-bromobenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 50397-74-5
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 106-110°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01861386
Formula:
C₇H₅BrN₂ Pto. de fusión: 106…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861386 Núm. CAS: 50397-74-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |