2-Amino-5-bromobenzonitrilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-cyanoaniline
H55217.03
H55217.06
H55217.03EA
50.6
EUR
H55217.03
H55217.06
2-Amino-5-bromobenzonitrilo 96%
2-Amino-5-bromobenzonitrilo
Purity: 96%
CAS No.: 39263-32-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 96-100°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00158946
Formula:
C₇H₅BrN₂ Pto. de fusión: 96…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00158946 Núm. CAS: 39263-32-6 EINECS: 254-387-8 ADR: 6.1,III |