Celite® 545, para filtración, treated with sodium carbonate, flux calcined
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
H33152.0B H33152.0I
H33152.0BEA 63.6 EUR
H33152.0B H33152.0I
Celite® 545, para filtración, treated with sodium carbonate, flux calcined
Celite® 545, para filtración
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0