Quinaldine red 95% (dye content)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H55729.06
H55729.14
H55729.06EA
57.9
EUR
H55729.06
H55729.14
Quinaldine red 95% (dye content)
Ioduro de 2-(2-(4-dimetilamino)estiril)-1-etilquinolinio
Purity: 95%
CAS No.: 117-92-0
Molecular Formula: C21H23IN2
Formula Weight: 430.33
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Green to black
Beilstein Reference: 3798055
Merck Reference: 14,8049
MDL No.: MFCD00011968
Formula:
C₂₁H₂₃IN₂ Pto. de fusión: 240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011968 Núm. CAS: 117-92-0 EINECS: 204-221-5 Índice Merck: 14,8049 |