Trimetilamina 45% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43282.K4
43282.AP
43282.K4EA
312
EUR
43282.K4
43282.AP
Trimetilamina 45% (w/w) en solución acuosa
Trimetilamina
CAS No.: 75-50-3
Molecular Formula: (CH3)3N
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -20°(-4°F)
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -2°
Boiling Point: 30°
Beilstein Reference: 956566
Merck Reference: 14,9710
UN No.: 1297
MDL No.: MFCD00008327
Formula:
C₃H₉N Pto. Ebullición: 30 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –20 °C (–4 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008327 Núm. CAS: 75-50-3 EINECS: 200-875-0 UN: 1297 ADR: 3,I Índice Merck: 14,9710 |