Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Sodio fosfato prim. monohidrato
7892-04EA 0 EUR
7892-04 7892-06
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,04 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
ACS - Appearance (small, white granules) Passes Test
ACS - Assay (NaH2PO4·H2O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
ACS - Potassium (K) ≤ 0.01 %
ACS - Solubility Passes Test
ACS - Sulfate (SO4) ≤ 0.003 %