3-Bromo-5-fluorofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55288.03
H55288.06
H55288.03EA
22.9
EUR
H55288.03
H55288.06
3-Bromo-5-fluorofenol ≥97%
3-Bromo-5-fluorofenol
Purity: 97%
CAS No.: 433939-27-6
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point:
Formula:
C₆H₄BrFO Pto. de fusión: 36…40 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07783710 Núm. CAS: 433939-27-6 |