2-Cloro-4-hidroxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55771.03
H55771.06
H55771.03EA
194
EUR
H55771.03
H55771.06
2-Cloro-4-hidroxibenzaldehído ≥97%
2-Cloro-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 56962-11-9
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 145-147°
MDL No.: MFCD00052184
Formula:
C₇H₅ClO₂ Pto. de fusión: 145…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052184 Núm. CAS: 56962-11-9 |