3-(Trifluorometil)pirazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55068.03
H55068.06
H55068.03EA
48.6
EUR
H55068.03
H55068.06
3-(Trifluorometil)pirazol ≥97%
3-(Trifluorometil)pirazol
Purity: 97%
CAS No.: 20154-03-4
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 70°/2mm
MDL No.: MFCD00115018
Formula:
C₄H₃F₃N₂ Pto. Ebullición: 70 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 45…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00115018 Núm. CAS: 20154-03-4 |