3,3'-Diaminobencidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H54000.06
H54000.14
H54000.22
H54000.06EA
67.3
EUR
H54000.06
H54000.14
H54000.22
3,3'-Diaminobencidina 99%
3,3'-Diaminobencidina
Purity: 99%
CAS No.: 91-95-2
Molecular Formula: C12H14N4
Formula Weight: 214.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 175-177°
MDL No.: MFCD00007725
Formula:
C₁₂H₁₄N₄ Pto. de fusión: 175…177 °C |
Número MDL:
MFCD00007725 Núm. CAS: 91-95-2 EINECS: 202-110-6 |