1,1,2,2-Tetracloroetano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43948.0250 8.43948.1000
8.43948.0250EA 43.1 EUR
8.43948.0250 8.43948.1000
1,1,2,2-Tetracloroetano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetracloroetano
Formula: Cl₂HCCHCl₂
Pto. Ebullición: 146,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000848
Núm. CAS: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2830 g/l (25°C)
Melting Point -42.5 °C
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Density 1.59 g/cm3 (25 °C)